Merck
C62603
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-Pentanon
technical grade, 85%
Synonym(e):
Methyl-3-chlorpropylketon
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.58
Beilstein:
1098490
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
liquid
Verunreinigungen
1-2% water
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
71-72 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)