Wichtige Dokumente
C34200
Chlordifluoressigsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.355 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-23 °C (lit.)
Dichte
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C2HClF2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
OAWAZQITIZDJRB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?