Wichtige Dokumente
C32607
2-Chlorcyclohexanon
98%
Synonym(e):
α-Chlorocyclohexanone, (±)-2-Chloro-1-cyclohexanone, (±)-2-Chlorocyclohexanone, 2-Chlorocyclohexan-1-one, 2-Chlorocyclohexanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23 °C (lit.)
Dichte
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChIKey
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?