BR462723
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 35 mm
Synonym(e):
Filter, Rubber gasket
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
EPDM rubber
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 462723
Größe
35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR462723-10EA | 4061831865868 |