BR27819
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 2 mL, type 2
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27819
Messbereich
accuracy: 0.02 mL
Kapazität
2 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR27819-12EA | 4061831855395 |