BR23725
BRAND® base for plastic bottle
size 500 mL
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23725
Durchmesser
74-76 mm
Größe
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with automatic burette Dr. Schilling.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)