BR129055
BRAND® bottle for Schilling burettes
volume 500 mL, low-density polyethylene
Synonym(e):
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Leistungsmerkmale
cap
Hersteller/Markenname
BRAND 129055
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
75 mm × 180 mm
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)