BR144390
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 27 mm
Synonym(e):
Stoppers
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
red rubber
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144390
Höhe
30 mm
Bodendurchm.
21 mm
Oberteil Durchm.
27 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)