Merck
BAF377810000
Rührstäbchenentferner
Overall L 26 in. (65 cm)
Synonym(e):
Stirring bar retriever
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37781-0000
L × Durchm.
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
Gesamt L
26 in. (65 cm)
Allgemeine Beschreibung
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)