Merck
Z329452
BRAND® Magnetrührstabentferner, PTFE
L 350 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated
Hersteller/Markenname
BRAND 137720
Länge
350 mm
Durchmesser
~8 mm
Allgemeine Beschreibung
Magnetstäbchen-Entferner, Magnet dicht verschweisst.
Sonstige Hinweise
BR137720 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)