BAF146440000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 76 mL (2.6 oz)
Synonym(e):
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
to hold 110 ‑ 125 mm
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14644-0000
Gesamt H
5.3125 in. (135 mm)
Kapazität
76 mL (2.6 oz)
Filterdurchm.
110/125 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (7 mm) × 3 in. (76 mm) × 0.375 in. (10 mm)
top I.D. × O.D.
2.75 in. (70 mm) × 3.1875 in. (80 mm)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)