Wichtige Dokumente
ALD00612
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonym(e):
Yu MPAAM ligand
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@H](CN(C)C)Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H20N2O/c1-11(16)14-13(10-15(2)3)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,14,16)/t13-/m0/s1
InChIKey
PXPSPBKAWKBCMJ-ZDUSSCGKSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)