ALD00422
2-Formylphenyl sulfofluoridate
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Fp: >230°F
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5086
Dichte
1.4545 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=S(OC1=C(C=O)C=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(10,11)12-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChIKey
SUOCJDDQQKVIKZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)