Wichtige Dokumente
A12801
2-Acetylbenzoesäure
99%
Synonym(e):
Acetophenon-2-carbonsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
Beilstein:
1210557
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
115-117 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, 43-43 (1977)
Yashpal S Chhonker et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 466-473 (2015-08-01)
The interest in therapeutic drug monitoring has increased over the last few years. Inter- and intra-patient variability in pharmacokinetics, plasma concentration related toxicity and success of therapy have stressed the need of frequent therapeutic drug monitoring of the drugs. A