934771
Lithium iron phosphate
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonym(e):
LFP electrode
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum substrate (current collector)
Qualitätsniveau
Qualität
battery grade
Beschreibung
Capacity: >= 170 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 3.2 V vs. Li/Li+
Assay
≥98% (active material characteristic)
Zusammensetzung
Active material loading 7.3 mg/cm2 ± 5%, ≥85%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Größe
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
Dicke
70 μm ± 5% , excluding current collector
Porengröße
~2 μm particle size (active material characteristic)
Kapazität
≥170 mAh/g (Nominal)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)