Wichtige Dokumente
931837
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole]
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
N1=C(O[C@H]([C@H]1c7ccccc7)c6ccccc6)C5(CC5)C2=N[C@@H]([C@@H](O2)c4ccccc4)c3ccccc3
InChIKey
UAXGHJCFHMQPBJ-XAZDILKDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)