931276
Angled Tips
angle, 45 ° bend, tip size × L × I.D. 14 gauge × 0.5 in. × 0.060 in., stainless steel tip, olive green, box of 50 pieces
Synonym(e):
3D Bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel tip
Leistungsmerkmale
angle 45 ° bend
Verpackung
box of 50 pieces
tip size × L × I.D.
14 gauge × 0.5 in. × 0.060 in.
Farbe
olive green
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)