Merck
93113
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecandiamin
≥95.0% (NT)
Synonym(e):
3-[2-(2-(3-(Boc-amino)-propyloxy)-ethoxy)-ethoxy]-propylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H32N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (NT)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Dichte
1.035 g/mL at 20 °C
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChIKey
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Protected linker.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erkang, F., et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663-2664 (2000)