Wichtige Dokumente
929840
Poly(ethylenglycol)-dimethacrylat
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
PEG-dimethacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
fine powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 3400
Enthält
MEHQ as inhibitor
Farbe
white to off-white
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Löslichkeit
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-Ende
methacrylate
α-Ende
methacrylate
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChIKey
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)