Wichtige Dokumente
929778
Poly(ethylenglykol)diacrylamid
Mn 6000
Synonym(e):
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
fine powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mn 6000
average Mn 6000
Enthält
≥50 ppm MEQH as inhibitor
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-Ende
acrylamide
α-Ende
acrylamide
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)