929662
ElectroGreen®
NMP substitute for electronics – type 2, bio-sourced
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.05 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Relative Evaporation rate: <0.02
Hansen Solubility Parameters: SPd = 9.0; SPp = 6.8; SPh = 4.6.
for electronic purposes
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Verunreinigungen
≤0.05% Acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
Abdampfrückstand
≤0.05%
Farbe
clear
Viskosität
32.9 cP(20 °C)
bp
189 °C (initial)
Dichte
0.996 at 25 °C (specific gravity)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
This solvent blend consists of Dimethyl sulphoxide 50-70%; N,N-Dimethyloctanamide 20-30%; N,N-Dimethyldecan-1-amide 10-20%.
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)