Merck
926760
Sigma-Aldrich
PTABS
≥95%
Synonym(e):
4-(1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantan-1-ium-1-yl)butane-1-sulfonate, Kapdiphos
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N3O3PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O=[S-](CCCC[N@+]1(C2)C[N@@]3C[N@@](C[P@]2C3)C1)(=[O-])=O
Verwandte Kategorien
Anwendung
PTABS is a water soluble phosphine ligand for use in a variety of cross-coupling reactions including Heck, Suzuki, and Sonagashira cross-couplings.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
926760-1G4065267000220
926760-5G4065267000237