Wichtige Dokumente
922943
TpOx-Ph-p-CF3
Synonym(e):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(4-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-CF3 Series
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Qualitätsniveau
Bandabstand
2.94 eV (Optical, Solution state)
Übergangstemp.
crystalline phase to discotic phase 145 °C (heating)
isotropic phase to discotic phase 276 °C (cooling)
discotic phase to isotropic phase 281 °C (heating)
discotic phase to crystalline phase <74 °C (cooling)
Löslichkeit
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg/mL, DMSO < 0.23 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
ε (Extinktionskoeffizient)
104,000 M-1cm-1
Fluoreszenz
λem 526 nm, quantum yield 0.51 (pSS(nm) = 255; Fluorescence lifetime (ns) = 7.31)
Energie der Orbitale
HOMO -5.44 eV (CV)
LUMO -2.5 eV (CV)
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)