Wichtige Dokumente
922854
TpOx-Ph-m-CF3
Synonym(e):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(3-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Qualitätsniveau
Bandabstand
2.94 eV (Optical, Solution state)
Übergangstemp.
crystalline phase to discotic phase 132 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 243 °C (heating)
Löslichkeit
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.4 mg/mL, DMSO < 0.27 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
εmax
73,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
Fluoreszenz
λem 503 nm, quantum yield 0.48 (pSS(nm) = 232; Fluorescence lifetime (ns) = 7.07)
Energie der Orbitale
HOMO -5.47 eV (CV)
LUMO -2.52 eV (CV)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)