Wichtige Dokumente
922749
Poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine)
Mn 9000
Synonym(e):
PMPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mn 9000
Farbe
white to beige
SMILES String
O=C(OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C13H28NO6P/c1-7-13(2,3)12(15)18-10-11-20-21(16,17)19-9-8-14(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)