Wichtige Dokumente
920150
2-Deoxy-D-glucose-2,2-d2
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D2H10O5
Molekulargewicht:
166.17
UNSPSC-Code:
12352201
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥97 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Massenverschiebung
M+2
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)