Merck
740519
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
NH2CD2CD2OPO3H2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
InChIKey
SUHOOTKUPISOBE-LNLMKGTHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)