Merck
919810
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
Synonym(e):
tert-Butyl stilbene, tBustb
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
177-182 °C
SMILES String
C(C)(C)(C)c1ccc(cc1)C=Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
InChIKey
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)