Wichtige Dokumente
918997
AndrewPhos
≥95%
Synonym(e):
14,14-Dimethyl-13-(3-methoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphadispiro[4.1.5.3]pentadecane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)