Wichtige Dokumente
917214
BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
≥85%
Synonym(e):
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-amino-13-oxo-15-phenyl-3,6,9-trioxa-12-azapentadecan-14-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
BocA1V2PF1
Qualitätsniveau
Assay
≥85%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCOCCOCCOCCN)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChIKey
OASZCJLPYPSNDH-QJANCWQKSA-N
Anwendung
Building blocks in this series:
916978 BocA1V2PF1
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)