Wichtige Dokumente
907308
(3-(1,1-Difluoro-3-(triisopropylsilyl)prop-2-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)methanol
≥95%
Synonym(e):
Hydroxyl diazirine difluoro TIPS-alkyne, MI-PAL, Minimally interfering photoaffinity label, Photo-click tag, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)