Wichtige Dokumente
91660
Tridodecylamin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Wasserstoff-Ionophor I
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
≥97.0% (NT)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4578 (lit.)
n20/D 1.458
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
Dichte
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
InChIKey
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Extraction of picolinic acid, citric acid, silver, mercury, selenium, zinc, cobalt, iron and succinic acid from aqueous solutions by using various organic solvents as diluents.
- Recovery of Remazol Red 3BS (R3BS) dye from wastewater via emulsion liquid membrane (ELM) process by using TDA as the carrier agent.
- Synthesis of gemini surfactant-based ionic liquids by reacting with dibromo alkanes.
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
374.0 °F
Flammpunkt (°C)
190 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?