Wichtige Dokumente
912883
tBuBrettPhos Pd G6 TES
Synonym(e):
tBuBrettPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Pd](Br)c3ccc(cc3)C(=O)OCC[Si](C)(C)C.P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChIKey
ZIQMRJCMTGYLPQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.