Wichtige Dokumente
910805
mPEG12-hydrazide
average MN 650 (by NMR), chemical modification reagent carboxyl reactive, hydrazide, methoxy
Synonym(e):
Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol, mPEG-Hydrazide
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPEG12-hydrazide,
Beschreibung
Ω-end: Hydrazide
α-end: methoxy
Form
solid or liquid
Mol-Gew.
average Mn 650 (by NMR)
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Farbe
colorless to white
Ω-Ende
hydrazide
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)