Merck
901592
Sigma-Aldrich
Schwefeldioxid-Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
About This Item
Lineare Formel:
SO2
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.8935 g/mL
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChIKey
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Das wertvolle Reagenz wurde zur praktischeren Handhabung als Lösung in Tetrahydrofuran geliefert.
Schwefeldioxid-Lösung kann als Reduktionsmittel für folgende Reduktionen verwendet werden:
  • Fünfwertiges Arsen zu dreiwertigem Arsen in Gegenwart von Schwefelsäure.
  • Graphenoxid zu Graphen in Gegenwart von Wasser.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
0.5 °F
Flammpunkt (°C)
-17.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)