Merck
901586
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid solution
1.0 M in toluene
Synonym(e):
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Lineare Formel:
C4H6O3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in toluene
Brechungsindex
n/D 1.490
Dichte
0.878 g/mL
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block offered as a solution in toluene for more convenient handling
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
47.3 °F
Flammpunkt (°C)
8.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)