464422
2-Ketobuttersäure Natriumsalz Hydrat
≥95%
Synonym(e):
Sodium 2-Ketobutyrate Hydrate
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Verunreinigungen
<5% corresponding acid
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
PVLJVKQSCAHPPR-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Ketobutyric acid sodium salt hydrate is widely used in organic synthesis as a valuable building block for the preparation bioactive compounds. It is also used as a precursor to synthesize alanine, which is an important amino acid.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?