Wichtige Dokumente
900953
3TPYMB
sublimed
Synonym(e):
3,3′,3′′-[Borylidynetris(2,4,6-trimethyl-3,1-phenylene)]tris[pyridine], Tri[3-(3-pyridyl)mesityl]borane, Tris(2,4,6-trimethyl-3-(pyridin-3-yl)phenyl)borane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
B(c5c(c(c(cc5C)C)c6cnccc6)C)(c3c(c(c(cc3C)C)c4cnccc4)C)c1c(c(c(cc1C)C)c2cnccc2)C
InChI
1S/C42H42BN3/c1-25-19-28(4)40(31(7)37(25)34-13-10-16-44-22-34)43(41-29(5)20-26(2)38(32(41)8)35-14-11-17-45-23-35)42-30(6)21-27(3)39(33(42)9)36-15-12-18-46-24-36/h10-24H,1-9H3
InChIKey
RFDGVZHLJCKEPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.