Wichtige Dokumente
900860
3-Amino-5-ethynylbenzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonym(e):
Amino sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C)=C1
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900860-50MG | 4061833251263 |