Wichtige Dokumente
900761
Sodium 4-methylpyridine-2-sulfinate
≥95%
Synonym(e):
Willis 4-methyl pyridine-2-sulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
342 °C
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.