Merck
900263
Sigma-Aldrich
(+)-Spartein
Synonym(e):
Pachycarpin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n/D 1.527
SMILES String
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChIKey
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)