Wichtige Dokumente
712264
Cytisin
≥99.0% (HPLC), ≥99%
Synonym(e):
(−)-Cytisin, (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8H-pyrido[1,2a][1,5]diazocin-8-on, (1S,9S)-3,11-Diazatricyclo[7.3.1.03,8]trideca-5,7-dien-4-on, Baptitoxin, Laburnin, Sophorin, Ulexin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -108±3°, c = 1% in ethanol
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C=CC=C2C3CNCC(C3)CN12
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning (+)-Sparteine Surrogate.