Merck
88754
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert.-butylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldiphenylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(1S)-1-[Bis-(1,1-dimethyl-ethyl)-phosphino]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J502-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H40FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(24-19-14-20-25(24)29(26(2,3)4)27(5,6)7)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChIKey
MJOXBJGLXGTJRJ-FGJQBABTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)