Merck
87477
Sigma-Aldrich
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-ethanol
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2-(2-Hydroxyethoxy)-tetrahydropyran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
Beilstein:
1280440
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.457
bp
95 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
InChIKey
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)