Merck
86480
Sigma-Aldrich
Terpineol
mixture of isomers
Synonym(e):
Alpha-Terpineol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
60.0-85.0% (GC)
Form
viscous liquid
Zusammensetzung
α-terpineol, 60.0-85.0%
β-terpineol, 0.5-13.0%
γ-terpineol, 10.0-25.0%
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.484
bp
213-218 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChIKey
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Terpineol wurde als hochviskoses Lösungsmittel zusammen mit Ethylcellulose als Harz zur Herstellung einer für die Grätel-Zellen(DSSC)-Technologie verwendeten Titandioxid(TiO2)-Dispersionspaste eingesetzt. Es kann außerdem für die Herstellung einer Graphen-Terpineol-Dispersion für den Tintenstrahldruck genutzt werden.
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Vorsicht
kann unter kalten Bedingungen auskristallisieren
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The optimisation of dye sensitised solar cell working electrodes for graphene and SWCNTs containing quasi-solid state electrolytes.
Byrne O, et. al.
Solar Energy, 110, 239-246 (2014)
Efficient inkjet printing of graphene.
Li J
Advanced Materials, 25(29), 3985-3992 (2013)
Sheng-Chang Wang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15(6), 14286-14297 (2015-06-20)
Highly sensitive H2 gas sensors were prepared using pure and Pt-loaded SnO2 nanoparticles. Thick film sensors (~35 μm) were fabricated that showed a highly porous interconnected structure made of high density small grained nanoparticles. Using Pt as catalyst improved sensor
Khaled Sebei et al.
Biological research, 48, 7-7 (2015-02-06)
In this paper, we have studied the essential oils chemical composition of the leaves of seven Eucalyptus species developed in Tunisia. Eucalyptus leaves were picked from trees growing in different arboretums in Tunisia. Choucha and Mrifeg arboretums located in Sedjnene
Yi-Fei Sun et al.
Nanoscale, 7(25), 11173-11181 (2015-06-11)
To date, most investigations of Ni-Fe bimetallic catalysts for solid oxide fuel cells (SOFCs) have focused on materials with micro-scale particle sizes, which severely restrict their catalytic activity. In this study, we fabricated a Ni- and/or Fe-doped A-site-deficient LaSrCrO3 perovskite
Artikel
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokolle
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis