433837
Ethylcellulose
viscosity 46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonym(e):
Cellulose ethylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
water vapor transmission 890 g/m2/24hrs 3-mil. film (ASTM E96-66,E)
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
698 °F
Härte
52-61 (Sward, 3-mil. film)
Konzentration
48.0-49.5%
Kennzeichnungsgrad
48% ethoxyl
2.25-2.58 mol ethyl per mol cellulose (D.S.)
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
Viskosität
46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
Übergangstemp.
Tg 120-124 °C
Löslichkeit
esters, aromatic hydrocarbons, alcohols and ketones: soluble
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?