Wichtige Dokumente
862126
3,4-Dehydro-DL-Prolin
98%
Synonym(e):
(±)-2,5-Dihydro-1H-pyrrol-2-carbonsäure, (±)-3-Pyrrolin-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)C1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)
InChIKey
OMGHIGVFLOPEHJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?