Merck
85403
Sigma-Aldrich
Siliconfett Bayer
high vacuum
Synonym(e):
Baysilone®, Schlifffett
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Form
grease
Verpackung
tube of 35 g
Verpackung
each tube contains 35 g of vacuum grease
Rechtliche Hinweise
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)