Merck
806722
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
UNSPSC-Code:
12141740
NACRES:
NA.23
Beschreibung
Flash point >230 °F
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
5 mg/mL (in water)
Durchm. × L
25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm)
Farbe
gray
Dichte
0.9992 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806722-25ML4061832990194