806617
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Flash point 57.2 °F
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
5 mg/mL (in ETH)
Durchm. × L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
Farbe
gray
Dichte
0.7937 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
806617-25ML | 4061832990118 |